Diantimony triselenide ≥99.999% (metals basis), pieces
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1315-05-5
Molecular Formula: Sb2Se3
Formula Weight: 480.38
Physical Form: 3-12mm Pieces
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Very slightly soluble in water
Merck Reference: 14,712
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00016319
Formuła:
Sb₂Se₃ Temp. topnienia: 611 °C Gęstość: 5,81 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016319 Numer CAS: 1315-05-5 Numer WE (dawny EINECS): 215-256-0 Jednostka: 3077 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,712 |