Drukuj
Pentatlenek difosforu 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Dostawca: VWR Chemicals
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bezwodnik kwasu ortofosforowego(V), Bezwodnik kwasu fosforowego(V), Dekatlenek tetrafosforu
21411.296EA 613 PLN
21411.296 21411.230
Pentatlenek difosforu 98,0, AnalaR NORMAPUR® zA
Pentatlenek difosforu
Formuła: P₂O₅
MW: 141.94 g/mol
Temp. topnienia: 562
Gęstość: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011440
Numer CAS: 1314-56-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-236-1
Jednostka: 1807
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,07441
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay Min. 98.0 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Reducing substances (as P2O3) Max. 0.02 %
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
As (Arsenic) Max. 150 ppm
Cd (Cadmium) Max. 5 ppm
Cu (Copper) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.02 %
Ni (Nickel) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 20 ppm