Drukuj
Pentatlenek difosforu, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bezwodnik kwasu ortofosforowego(V), Bezwodnik kwasu fosforowego(V), Dekatlenek tetrafosforu
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00540.1000 1.00540.9025
1.00540.1000EA 554 PLN
1.00540.1000 1.00540.9025
Pentatlenek difosforu, Supelco®
Pentatlenek difosforu
Formuła: P₂O₅
MW: 141.94 g/mol
Temp. topnienia: 562
Gęstość: 2.253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011440
Numer CAS: 1314-56-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-236-1
Jednostka: 1807
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,07441