Pentatlenek difosforu 98 ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bezwodnik kwasu ortofosforowego(V), Bezwodnik kwasu fosforowego(V), Dekatlenek tetrafosforu
Purity: 98% min
CAS No.: 1314-56-3
Molecular Formula: P2O5
Formula Weight: 141.94
Physical Form: Powder
Density: 2.39
Appearance: White
Odour: Weak
Melting Point: 340°
Boiling Point: 360° subl.
Solubility: Decomposes in water. Soluble in H2SO4. Insoluble in acetone and NH3
Merck Reference: 14,7355
UN No.: 1807
MDL No.: MFCD00011440
As a drying and dehydrating agent, as a condensing agent in organic synthesis, in sugar refining, as a laboratory reagent, and in fire extinguishing
Formuła:
P₂O₅ MW: 141.94 g/mol Temp. Wrzenia: 360 °C (subl.) Temp. topnienia: 340 °C Gęstość: 2.39 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011440 Numer CAS: 1314-56-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-236-1 Jednostka: 1807 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,7355 |