Drukuj
Pentatlenek difosforu 98+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bezwodnik kwasu ortofosforowego(V), Bezwodnik kwasu fosforowego(V), Dekatlenek tetrafosforu
315822500 315820010
315822500.EA 206 PLN
315822500. 315820010.
Pentatlenek difosforu 98+% ACS
Pentatlenek difosforu
Formuła: P₂O₅
MW: 141.94 g/mol
Temp. topnienia: 340…360 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011440
Numer CAS: 1314-56-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-236-1
Jednostka: 1807
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,07441
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Titration with NaOH ≥98.0 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Phosphorus trioxide (P2O3) Passes test (limit about 0.02 %)
Insoluble matter ≤0.02 %