Drukuj
Pentatlenek difosforu 98%, extra_pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Bezwodnik kwasu ortofosforowego(V), Bezwodnik kwasu fosforowego(V), Dekatlenek tetrafosforu
200890010 200890025 200890100 200892500
ACRO200890010EA 430 PLN
ACRO200890010 ACRO200890025 ACRO200890100 ACRO200892500
Pentatlenek difosforu 98%, extra_pure
Pentatlenek difosforu
Formuła: P₂O₅
MW: 141.94 g/mol
Temp. topnienia: 340…360 °C (subl.)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011440
Numer CAS: 1314-56-3
Numer WE (dawny EINECS): 215-236-1
Jednostka: 1807
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,07441
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Hygroscopic crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Reducing substance (P2O3) ≤0.1 %