Drukuj
Trichlorek fosforylu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
191290010 191292500
ACRO191290010EA 609 PLN
ACRO191290010 ACRO191292500
Trichlorek fosforylu 99%
Trichlorek fosforylu
Formuła: POCl₃
Temp. Wrzenia: 107 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,645 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011443
Numer CAS: 10025-87-3
Numer WE (dawny EINECS): 233-046-7
Jednostka: 1810
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,07506
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)
Color scale ≤40 APHA
Phosphorus trichloride (PCl3) ≤0.3 %