Drukuj
Pentachlorek fosforu, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
79590-500G 79590-50G 79590-1KG
SIAL79590-500GEA 286 PLN
SIAL79590-500G SIAL79590-50G SIAL79590-1KG
Pentachlorek fosforu, Sigma-Aldrich®
Pentachlorek fosforu
Formuła: Cl₅P
Temp. topnienia: ∼148 °C
Gęstość: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011439
Numer CAS: 10026-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-060-3
Jednostka: 1806
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,07508