Drukuj
Pentachlorek fosforu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22340.0100 8.22340.0500 8.22340.1000 8.22340.9025
8.22340.0100EA 207 PLN
8.22340.0100 8.22340.0500 8.22340.1000 8.22340.9025
Pentachlorek fosforu do syntezy, Sigma-Aldrich®
Pentachlorek fosforu
Formuła: Cl₅P
Temp. topnienia: ∼148 °C
Gęstość: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011439
Numer CAS: 10026-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 233-060-3
Jednostka: 1806
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,07508
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) soluble,(decomposition)
Melting Point 148 °C
Molar Mass 208.24 g/mol
Boiling Point 167 °C (decomposition)
Vapor Pressure 0.016 hPa (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material