Pentachlorek fosforu ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
11849.14
11849.22
11849.14EA
1220
PLN
11849.14
11849.22
Pentachlorek fosforu ≥99.99% (metals basis)
Pentachlorek fosforu
Purity: 99.998%
CAS No.: 10026-13-8
Molecular Formula: PCl5
Formula Weight: 208.24
Physical Form: Solid
Density: 2.114
Appearance: Yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 162° subl.
Merck Reference: 14,7351
UN No.: 1806
MDL No.: MFCD00011439
Formuła:
Cl₅P Temp. topnienia: 162 °C (subl.) Gęstość: 2,114 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011439 Numer CAS: 10026-13-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-060-3 Jednostka: 1806 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,7351 |