Pentachlorek fosforu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
169460010
169461000
169460025
169460010.EA
621
PLN
169460010.
169461000.
169460025.
Pentachlorek fosforu 98%
Pentachlorek fosforu
Formuła:
Cl₅P Temp. topnienia: 167 °C (subl.) Gęstość: 1,6 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011439 Numer CAS: 10026-13-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-060-3 Jednostka: 1806 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 12,07508 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Yellow Powder and/or scales |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Melting point | 38 to 44 °C |
GC | ≥96.0 % |