Drukuj
Trichlorek fosforu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phosphorus trichloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
8.22322.0100EA 313 PLN
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
Trichlorek fosforu for synthesis, Sigma-Aldrich®
Trichlorek fosforu
Formuła: Cl₃P
MW: 137.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 76
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011438
Numer CAS: 7719-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-749-3
Jednostka: 1809
ADR: 6.1 (8) I
Klasyfikacja Merck : 12,07515