Drukuj
Trichlorek fosforu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phosphorus trichloride
169480010 169480050 169482500
ACRO169480010EA 557 PLN
ACRO169480010 ACRO169480050 ACRO169482500
Trichlorek fosforu 99%
Trichlorek fosforu
Formuła: Cl₃P
MW: 137.33 g/mol
Temp. Wrzenia: 76
Temp. topnienia: –112 °C
Gęstość: 1.57 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011438
Numer CAS: 7719-12-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-749-3
Jednostka: 1809
ADR: 6.1 I
Klasyfikacja Merck : 12,07515
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear liquid
Titration Argentometric ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Iron (Fe) ≤10 ppm
Impurity ≤1 % POCl3