chlorek bizmutu (III), (max. 3% H₂O) ≥98% (dry weight)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
A10510.14
A10510.22
A10510.36
A10510.14EA
373
PLN
A10510.14
A10510.22
A10510.36
chlorek bizmutu (III), (max. 3% H₂O) ≥98% (dry weight)
chlorek bizmutu (III)
Purity: 98%
CAS No.: 7787-60-2
Molecular Formula: BiCl3
Formula Weight: 315.34
Odour: Irritating
Melting Point: 230-232°
Boiling Point: ca 430° subl.
Merck Reference: 14,1262
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003461
Formuła:
BiCl₃ Temp. Wrzenia: ∼430 °C (subl.) Temp. topnienia: 230…232 °C Gęstość: 4,75 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003461 Numer CAS: 7787-60-2 Numer WE (dawny EINECS): 232-123-2 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,1262 |