Drukuj
chlorek bizmutu (III) 99.999% (trace metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
318350050 318350250
ACRO318350050EA 404 PLN
ACRO318350050 ACRO318350250
chlorek bizmutu (III) 99.999% (trace metals basis)
chlorek bizmutu (III)
Formuła: BiCl₃
Temp. Wrzenia: 447 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 230…232 °C
Gęstość: 4,75 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003461
Numer CAS: 7787-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 232-123-2
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01261
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm