Drukuj
chlorek bizmutu (III), bezwodny 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
208830250 208831000 208835000
ACRO208830250EA 387 PLN
ACRO208830250 ACRO208831000 ACRO208835000
chlorek bizmutu (III), bezwodny 97+%
chlorek bizmutu (III)
Formuła: BiCl₃
Temp. Wrzenia: 447 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 230…232 °C
Gęstość: 4,75 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003461
Numer CAS: 7787-60-2
Numer WE (dawny EINECS): 232-123-2
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,01261
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to grey Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤3 % (K.F.)