Drukuj
Chlorek antymonu(V) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07837.0025 8.07837.0100
8.07837.0025EA 399 PLN
8.07837.0025 8.07837.0100
Chlorek antymonu(V) do syntezy, Sigma-Aldrich®
Chlorek antymonu(V)
Formuła: Cl₅Sb
Temp. Wrzenia: 140 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011213
Numer CAS: 7647-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-601-8
Jednostka: 1730
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,00701
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 3 - 4 °C
Molar Mass 299.01 g/mol
Boiling Point 140 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)