Chlorek antymonu(V), dry_ultra 99,999 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Pentachlorek antymonu, Chlorek antymonowy
ampuled under argon
35677.03
35677.09
35677.03EA
678
PLN
35677.03
35677.09
Chlorek antymonu(V), dry_ultra 99,999 Metals basis
Chlorek antymonu(V)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-18-9
Molecular Formula: SbCl5
Formula Weight: 299.02
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Density: 2.336
Refractive Index: 1.601
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: 2.8°
Boiling Point: 79°/22mm
Merck Reference: 14,695
UN No.: 1730
MDL No.: MFCD00011213
Formuła:
Cl₅Sb MW: 299.02 g/mol Temp. Wrzenia: 79 °C (22 mmHg) Temp. topnienia: 2.8 °C Gęstość: 2.336 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011213 Numer CAS: 7647-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-601-8 Jednostka: 1730 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,695 |