Chlorek antymonu(V) ≥99.997% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
17570.14
17570.22
17570.14EA
1230
PLN
17570.14
17570.22
Chlorek antymonu(V) ≥99.997% (metals basis)
Chlorek antymonu(V)
Purity: 99.997%
CAS No.: 7647-18-9
Molecular Formula: Cl5Sb
Formula Weight: 299.02
Physical Form: Liquid
Density: 2.336
Refractive Index: 1.601
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Red-yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 2.8°
Boiling Point: 79°/22mm
Merck Reference: 14,695
UN No.: 1730
MDL No.: MFCD00011213
Formuła:
Cl₅Sb Temp. Wrzenia: 79 °C (22 mmHg) Gęstość: 2,336 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011213 Numer CAS: 7647-18-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-601-8 Jednostka: 1730 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,695 |