Drukuj
Chlorek antymonu(V), anhydrous 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentachlorek antymonu, Chlorek antymonowy
201210010 201210500 201212500
ACRO201210010EA 2530 PLN
ACRO201210010 ACRO201210500 ACRO201212500
Chlorek antymonu(V), anhydrous 99%
Chlorek antymonu(V)
Formuła: Cl₅Sb
MW: 299.02 g/mol
Temp. Wrzenia: 92 °C (30 mmHg)
Temp. topnienia: 2.8 °C
Gęstość: 2.36 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011213
Numer CAS: 7647-18-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-601-8
Jednostka: 1730
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00701
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Assay ≥98.5 %