Chlorek antymonu(III) ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
|
Niebezpieczeństwo
|
10774-100G
10774-500G
10774-100GEA
250
PLN
10774-100G
10774-500G
Chlorek antymonu(III) ≥99.0% (RT), Puriss. p.a. ACS, Fluka™
Chlorek antymonu(III)
Formuła:
SbCl₃ Temp. Wrzenia: 283 °C (1,013 hPa) Gęstość: 3,140 g/cm³ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011212 Numer CAS: 10025-91-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-047-2 Jednostka: 1733 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 13,00713 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Insoluble in Chloroform | Max. 0.05 % |
Arsenic (As) | Max. 200 ppm |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 50 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 20 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 0.005 % |
Vapor Pressure | 1 mmHg ( 49 °C) |