Drukuj
Chlorek antymonu(III) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorek antymonu, Chlorek antymonawy
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14656.0250 8.14656.1000
8.14656.0250EA 428 PLN
8.14656.0250 8.14656.1000
Chlorek antymonu(III) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Chlorek antymonu(III)
Formuła: SbCl₃
MW: 228.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 223.5
Temp. topnienia: 73
Gęstość: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011212
Numer CAS: 10025-91-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-047-2
Jednostka: 1733
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00713
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Synonyms Antimonous acid, Antimony trichloride
Hill Formula Cl3Sb
Chemical Formula SbCl3