Chlorek antymonu(III) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11944.0E
A11944.22
A11944.36
A11944.0EEA
2930
PLN
A11944.0E
A11944.22
A11944.36
Chlorek antymonu(III) ≥99%
Chlorek antymonu(III)
Purity: 99+%
CAS No.: 10025-91-9
Molecular Formula: SbCl3
Formula Weight: 228.11
Odour: Pungent
Melting Point: 73.4°
Boiling Point: 223.5°
Merck Reference: 14,707
UN No.: 1733
MDL No.: MFCD00011212
Formuła:
SbCl₃ Temp. Wrzenia: 223,5 °C Gęstość: 3,14 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011212 Numer CAS: 10025-91-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-047-2 Jednostka: 1733 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,707 |