Chlorek antymonu(III) 99,9 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Trichlorek antymonu, Chlorek antymonawy
41537.14
41537.22
41537.14EA
521
PLN
41537.14
41537.22
Chlorek antymonu(III) 99,9 Metals basis
Chlorek antymonu(III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-91-9
Molecular Formula: Cl3Sb
Formula Weight: 228.11
Physical Form: Crystalline
Density: 3.14
Appearance: White
Odour: Pungent
Melting Point: 73.4°
Boiling Point: 223.5°
Merck Reference: 14,707
UN No.: 1733
MDL No.: MFCD00011212
Formuła:
SbCl₃ MW: 228.12 g/mol Temp. Wrzenia: 223.5 °C Temp. topnienia: 73.4 °C Gęstość: 3.14 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011212 Numer CAS: 10025-91-9 Numer WE (dawny EINECS): 233-047-2 Jednostka: 1733 ADR: 8 II Klasyfikacja Merck : 14,707 |