Drukuj
Chlorek antymonu(III) ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
401370050 401371000 401375000 401370025
ACRO401370050EA 189 PLN
ACRO401370050 ACRO401371000 ACRO401375000 ACRO401370025
Chlorek antymonu(III) ACS
Chlorek antymonu(III)
Formuła: SbCl₃
Temp. Wrzenia: 223 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 73 °C
Gęstość: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011212
Numer CAS: 10025-91-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-047-2
Jednostka: 1733
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 13,00713
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Semitransparent colorless Adhering crystals (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.02 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.002 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in chloroform)