Drukuj
Chlorek antymonu(III) 99.5%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trichlorek antymonu, Chlorek antymonawy
201680020 201685000
ACRO201680020EA 1600 PLN
ACRO201680020 ACRO201685000
Chlorek antymonu(III) 99.5%
Chlorek antymonu(III)
Formuła: SbCl₃
MW: 228.12 g/mol
Temp. Wrzenia: 223.5
Temp. topnienia: 73
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011212
Numer CAS: 10025-91-9
Numer WE (dawny EINECS): 233-047-2
Jednostka: 1733
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 13,00713
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to white to off-white Adhering crystals and/or chunks (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.4 %