Bromek fosforu(V) 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 95%
CAS No.: 7789-69-7
Molecular Formula: PBr5
Formula Weight: 430.50
Odour: Acrid
Melting Point: ca 105° dec.
Boiling Point: 105-107° dec.
Beilstein Reference: 3903332
Merck Reference: 14,7350
UN No.: 2691
MDL No.: MFCD00011437
Formuła:
PBr₅ Temp. Wrzenia: 105…107 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3,61 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011437 Numer CAS: 7789-69-7 Numer WE (dawny EINECS): 232-186-6 Jednostka: 2691 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,7350 |