Drukuj
Tribromek fosforu 98
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Phosphorus tribromide
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
L13638.14EA 283 PLN
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
Tribromek fosforu 98
Tribromek fosforu
Formuła: PBr₃
MW: 270.69 g/mol
Temp. Wrzenia: 175
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 2.8903 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011436
Numer CAS: 7789-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-178-2
Jednostka: 1808
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,07514