Drukuj
Tribromek fosforu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
169470050 169475000 169471000
ACRO169470050EA 220 PLN
ACRO169470050 ACRO169475000 ACRO169471000
Tribromek fosforu 99%
Tribromek fosforu
Formuła: PBr₃
Temp. Wrzenia: 175 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –40 °C
Gęstość: 2,88 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011436
Numer CAS: 7789-60-8
Numer WE (dawny EINECS): 232-178-2
Jednostka: 1808
ADR: 8,II
Klasyfikacja Merck : 12,07514
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow to light brown Liquid
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Br)
Melting point 110 to 116 °C
HPLC ≥97.5 %