Drukuj
Tin(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
89186.09 89186.18
89186.09EA 965 PLN
89186.09 89186.18
Tin(II) telluride ≥99.999% (metals basis)
Tin(II) telluride
Purity: 99.999% CAS No.: 12040-02-7 Molecular Formula: SnTe Formula Weight: 246.29 Physical Form: 3-12mm Pieces Density: 6.48 Melting Point: 780° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049543
Formuła: SnTe
MW: 246.31 g/mol
Temp. topnienia: 780 °C
Gęstość: 6.48
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049543
Numer CAS: 12040-02-7
Numer WE (dawny EINECS): 234-914-8
Jednostka: 3288
ADR: 6.1 III