Tellurek ołowiu(II) 99,999 Metals basis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
88285.14
88285.22
88285.14EA
1460
PLN
88285.14
88285.22
Tellurek ołowiu(II) 99,999 Metals basis
Tellurek ołowiu(II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 1314-91-6
Molecular Formula: PbTe
Formula Weight: 334.79
Physical Form: 15mm & Down Pieces
Density: 8.164
Melting Point: 917°
Merck Reference: 14,5422
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00016274
Formuła:
PbTe MW: 334.8 g/mol Temp. topnienia: 917 °C Gęstość: 8.164 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016274 Numer CAS: 1314-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-247-1 Jednostka: 3077 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 14,5422 |