Tellurek ołowiu(II) ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-91-6
Molecular Formula: PbTe
Formula Weight: 334.79
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.164
Melting Point: 917°
Merck Reference: 14,5422
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00016274
In semiconductor research, photoconductor cells
Formuła:
PbTe Temp. topnienia: 917 °C Gęstość: 8,164 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016274 Numer CAS: 1314-91-6 Numer WE (dawny EINECS): 215-247-1 Jednostka: 3284 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5422 |