Drukuj
Disiarczek wegla 99.9%, extra pure low in benzene
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
177280010 177280250 177285000 177280025
ACRO177280010EA 726 PLN
ACRO177280010 ACRO177280250 ACRO177285000 ACRO177280025
Disiarczek wegla 99.9%, extra pure low in benzene
Disiarczek wegla
Formuła: CS₂
MW: 76.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 46.2
Temp. topnienia: –111 °C
Gęstość: 1.262 g/cm³
Temp. Zapłonu: –30 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011321
Numer CAS: 75-15-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-843-6
Jednostka: 1131
ADR: 3 I
Klasyfikacja Merck : 13,01821
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Assay ≥99.85 % (By difference)
Residue after evaporation ≤20 ppm
Hydrogen sulfide (H2S) ≤3 ppm
Benzene ≤50 ppm
HPLC ≥97.5 %