Drukuj
żel krzemionkowy, Purum p.a. 40-200 mesh, Fluka™
Dostawca: Honeywell Chemicals
84880-1KG 84880-5KG
84880-1KGEA 692 PLN
84880-1KG 84880-5KG
żel krzemionkowy, Purum p.a. 40-200 mesh, Fluka™
żel krzemionkowy
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C (1013 hPa)
Gęstość: 2,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 14808-60-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
Klasyfikacja Merck : 14,08493
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Refractive Index n20/D 1.544 (lit.)
Appearance complying
Loss on ignition Max. 0.1 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.005 %
Cobalt (Co) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.015 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Nickel (Ni) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Grain size 0.075-0.4 mm effective %
Chloride (Cl) Max. 200 ppm