żel krzemionkowy 99.9%, proszek 1,5 µm
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L16987.14
L16987.22
L16987.14EA
631
PLN
L16987.14
L16987.22
żel krzemionkowy 99.9%, proszek 1,5 µm
żel krzemionkowy
Purity: 99.9%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ Temp. Wrzenia: 2230 °C Temp. topnienia: 1710 °C Gęstość: 2,0 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 7631-86-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 Klasyfikacja Merck : 14,8493 |