Silica gel amorphous S.A. 175-225 m²/g, fumed
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Silica gel amorphous, Silicon dioxide amorphous, Silicium dioxide amorphous
42740.18
42740.30
42740.A1
42740.18EA
308
PLN
42740.18
42740.30
42740.A1
Silica gel amorphous S.A. 175-225 m²/g, fumed
Silicon(IV) oxide, amorphous
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: O2Si
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.2
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Adhesives, coatings, defomers, inks, lubricants, sealant, thermal insulation, cosmetics
Formuła:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Temp. Wrzenia: 2230 °C Temp. topnienia: 1710 °C Gęstość: 2.2 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 7631-86-9 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 Klasyfikacja Merck : 14,8493 |