Drukuj
żel krzemionkowy ≥99.99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
36346.14 36346.22
36346.14EA 815 PLN
36346.14 36346.22
żel krzemionkowy ≥99.99% (metals basis)
żel krzemionkowy
Purity: 99.99% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: 3-12mm Fused Lump Density: 2.2-2.6 Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formuła: SiO₂
Temp. Wrzenia: 2230 °C
Temp. topnienia: 1710 °C
Gęstość: 2,2…2.6
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
Klasyfikacja Merck : 14,8493