Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, high purity, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
60752-1KG 60752-5KG
60752-1KGEA 1040 PLN
60752-1KG 60752-5KG
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, high purity, Supelco®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ba1ac80884e4d7953718a87791ef333ea3ca41&vid=87251b01e5a24bd33f318335da3250c5ee6ba475&prid=web&clid=SAPDAM