Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 220-440 mesh, high purity chromatografia typu flash, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60738-1KG 60738-5KG
60738-1KGEA 1010 PLN
60738-1KG 60738-5KG
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 220-440 mesh, high purity chromatografia typu flash, Supelco®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba57e6ec4d0e34e8a8ad0a79a90dabae1ccb96da&vid=52422449495151fabda800a32121e9a8bce78ac7&prid=web&clid=SAPDAM