Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 230-400 mesh, high purity chromatografia typu flash, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60737-2.5KG 60737-500G 60737-1KG 60737-25KG 60737-5KG
60737-2.5KGEA 2080 PLN
60737-2.5KG 60737-500G 60737-1KG 60737-25KG 60737-5KG
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 230-400 mesh, high purity chromatografia typu flash, Supelco®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=672d590b438a0f58c5a72b4e431a2384f386ee6f&vid=19a4617ff7fa36beb691c559314943d13c7d04e5&prid=web&clid=SAPDAM