Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.063-0.200 mm (70-230 mesh ASTM) for column chromatography, Millipore®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07734.1000 1.07734.2500 1.07734.9025 1.07734.5000
1.07734.1000EA 0 PLN
1.07734.1000 1.07734.2500 1.07734.9025 1.07734.5000
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.063-0.200 mm (70-230 mesh ASTM) for column chromatography, Millipore®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH-value (10% suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤0.02%
Pore volume (N₂-isotherm) 0.74 - 0.84 ml/g
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement) 480 - 540 m²/g
Loss on drying (150 °C) ≤7.0%
Particle Size (d10) 75 - 95 µm
Particle Size (d50) 125 - 150 µm
Particle Size (d90) 215 - 245 µm
The specific surface area and the pore volume are related to the raw material