Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å (0.2-0.5 mm) for column chromatography, Millipore®
Dostawca: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07733.1000 1.07733.9025
1.07733.1000EA 0 PLN
1.07733.1000 1.07733.9025
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å (0.2-0.5 mm) for column chromatography, Millipore®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
pH-value (10 % suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Loss on drying ≤ 7.0 %
Particle size 90 % between 0.200 - 0.500 mm