żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.032-0.063 mm (230-450 mesh)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L14003.36
L14003.0B
L14003.0E
L14003.36EA
502
PLN
L14003.36
L14003.0B
L14003.0E
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.032-0.063 mm (230-450 mesh)
żel krzemionkowy
CAS No.: 7631-86-9
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formuła:
SiO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 Klasyfikacja Merck : 14,8493 |