żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.062-0.105 mm (150-230 mesh)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42727.30
42727.A1
42727.A7
42727.30EA
650
PLN
42727.30
42727.A1
42727.A7
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.062-0.105 mm (150-230 mesh)
żel krzemionkowy
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -150+230 Mesh, S.A. 500-600m2/g
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Formuła:
SiO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 |