żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å ≥99.5% (metals basis) 0.040-0.063 mm (230-400 mesh)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
42570.18
42570.30
42570.A1
42570.A7
42570.18EA
184
PLN
42570.18
42570.30
42570.A1
42570.A7
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å ≥99.5% (metals basis) 0.040-0.063 mm (230-400 mesh)
żel krzemionkowy
Purity: 99.5%
CAS No.: 7631-86-9
Physical Form: -230+400 Mesh, S.A. 500-600m2/g
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography
Formuła:
SiO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011232 Numer CAS: 63231-67-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4 Klasyfikacja Merck : 14,8493 |