Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 60-200 µm, Ultrapure for column chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
360062500 360060010 360060050 360060300
ACRO360062500EA 234 PLN
ACRO360062500 ACRO360060010 ACRO360060050 ACRO360060300
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 60-200 µm, Ultrapure for column chromatography
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Particle size ≤5 % (> 200 µm)
Specific surface area 470 to 530 m²/g
Pore volume 0.70 to 0.85 ml/g
Pore diameter 58 to 68 A
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Volatile matter 2 to 6 % (160°C)