Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.060-0.200 mm for chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
240370010 240370050 240370300
240370010.EA 571 PLN
240370010. 240370050. 240370300.
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.060-0.200 mm for chromatography
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.46 to 0.55 kg/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)