Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.035-0.070 mm dla chromatografii
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
240360010 240360050 240360300
ACRO240360010EA 581 PLN
ACRO240360010 ACRO240360050 ACRO240360300
żel krzemionkowy, Pore size: 60 Å 0.035-0.070 mm dla chromatografii
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific gravity 0.46 to 0.55 kg/l (Typical)
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water) Typical
Residual water ≤6 % (160°C, 15 min)