Drukuj
żel krzemionkowy, Pore size: 40 Å 40-63 µm, Ultrapure for column chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
360031000 360035000
ACRO360031000EA 287 PLN
ACRO360031000 ACRO360035000
żel krzemionkowy, Pore size: 40 Å 40-63 µm, Ultrapure for column chromatography
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 7631-86-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Particle size 40 to 63 µm
Specific surface area ≥450 m²/g (BET)
Pore volume 0.55 to 0.75 ml/g
pH 5.0 to 8.0 (5 % w/w suspension)
Volatile matter ≤4.0 % (160°C)