Drukuj
żel krzemionkowy, Supelco®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01907.1000 1.01907.5000
1.01907.1000EA 249 PLN
1.01907.1000 1.01907.5000
żel krzemionkowy, Supelco®
żel krzemionkowy
Formuła: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 2230
Temp. topnienia: 1710
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011232
Numer CAS: 63231-67-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-545-4
REACH: 01-2119379499-16